Key Documents
S2VPU11RE
Millipore
Système de filtration sous vide Millipore® Stericup® Quick Release
pore size 0.1 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 1000 mL, pack of 12 ea
Synonyme(s) :
SCVPU11RE, Unité de filtration sous vide Stericup Quick Release-VP, stérile
About This Item
Code UNSPSC :
41104914
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; irradiated
Gamme de produits
Stericup®
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pack of 12 ea
Paramètres
max. temp. at 45 °C
Description
2.4 mL (hold-up volume)
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Hauteur
319 mm
Capacité
1000 mL
Diamètre
13.5 cm
Diam. du filtre
73 mm
Surface de filtration
40 cm2
Capacité de l'entonnoir
1000 mL
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.1 μm pore size
Raccords
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Ce produit est une substitution directe pour SCVPU11RE
Travaillez facilement et filtrez en toute confiance avec les systèmes de filtration Stericup® et Steritop®.
Les dispositifs de filtration stérilisante Stericup® et Steritop® utilisent des membranes fiables et hautement performantes pour une filtration stérilisante optimale des réactifs, tampons et milieux de laboratoire. Ces dispositifs associent des débits et des volumes filtrés supérieurs à une faible liaison non spécifique et à une conception stable et évitant tout basculement.
Cette unité de filtration à membrane en polyéthersulfone (PES) Stericup® de 0,1 µm de dimension de pores associe un entonnoir de 1 000 ml avec un flacon de réception de 1 000 ml et un bouchon pour le traitement et le stockage.
Application
Les systèmes Stericup® et Steritop® sont conçus pour réduire la formation de mousse et la dénaturation des protéines tout en optimisant le débit. Ils peuvent être utilisés pour la filtration stérilisante sous vide de solutions aqueuses telles que les milieux de culture tissulaire et les fluides biologiques.
  • Milieux de culture cellulaire +/- additifs
  • Tampons
  • Solutions biologiques
Produit réservé à la recherche
Caractéristiques et avantages
  • Le de filtration Quick Release se déconnecte du flacon de réception en un quart de tour, ce qui réduit le risque de déversement et facilite la manipulation sur la paillasse ou sous la hotte.
  • L'identification en gras du produit sur l'entonnoir Steritop® affiche clairement les caractéristiques de la membrane, notamment la composition et la taille des pores, pour une sélection rapide du produit adapté à l'application.
  • Le bouchon à fermeture par clic est muni d'une collerette et est modifié pour assurer une prise en main sûre aussi bien en conditions humides que sèches et une butée tactile confirme que la fermeture est sécurisée. Ne vous inquiétez pas du risque de déversement ou de contamination du contenu stérilisé.
  • Une large zone d'écriture dépolie sur le flacon de réception et la couleur plus claire du bouchon permettent un étiquetage clair pour améliorer la lisibilité et réduire les bavures illisibles.
  • Le bouchon à fermeture par clic repose sur le côté pour éviter tout risque de contamination.
  • Les flacons de réception sont empilables pour gagner de l'espace de stockage.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Les clients ont également consulté
Articles
Evaluation of mycoplasma removal by sterilizing filtration using 0.1 µm PES and PVDF filters for cell culture media and buffer preparation.
Evaluation of mycoplasma removal by sterilizing filtration using 0.1 µm PES and PVDF filters for cell culture media and buffer preparation.
Evaluation of mycoplasma removal by sterilizing filtration using 0.1 µm PES and PVDF filters for cell culture media and buffer preparation.
Evaluation of mycoplasma removal by sterilizing filtration using 0.1 µm PES and PVDF filters for cell culture media and buffer preparation.
Afficher tout