S9944
Sibutramine hydrochloride monohydrate
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
1-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-alpha-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine hydrochloride monohydrate, Meridia, Reductil
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Contrôle du médicament
USDEA Schedule IV
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white
Solubilité
DMSO: >30 mg/mL
H2O: insoluble
Auteur
Abbott
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O.Cl.CC(C)CC(N(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C17H26ClN.ClH.H2O/c1-13(2)12-16(19(3)4)17(10-5-11-17)14-6-8-15(18)9-7-14;;/h6-9,13,16H,5,10-12H2,1-4H3;1H;1H2
Clé InChI
KFNNPQDSPLWLCX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A3(6531) , SLC6A4(6532)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique