S9571
Anti-SUMO 2 antibody produced in rabbit
~0.6 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-SMT3B, Anti-SMT3H2, Anti-Sentrin-2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~15 kDa
Espèces réactives
human
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~0.6 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using HeLa cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using nuclear extract of HeLa cells or cell extract of HEK293-T cells transfected with human SUMO-2
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SUMO2(6613)
mouse ... Sumo2(170930)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable