S5192
SB 222200
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
(S)-3-Methyl-2-phenyl-N-(1-phenylpropyl)-4-quinolinecarboxamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
light yellow
Solubilité
DMSO: soluble ~28 mg/mL
H2O: insoluble
Auteur
GlaxoSmithKline
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC[C@H](NC(=O)c1c(C)c(nc2ccccc12)-c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24N2O/c1-3-22(19-12-6-4-7-13-19)28-26(29)24-18(2)25(20-14-8-5-9-15-20)27-23-17-11-10-16-21(23)24/h4-17,22H,3H2,1-2H3,(H,28,29)/t22-/m0/s1
Clé InChI
MQNYRKWJSMQECI-QFIPXVFZSA-N
Informations sur le gène
human ... TACR2(6865) , TACR3(6870)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable