Key Documents
UC175
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Méphénytoïne
≥98% (HPLC), solid, CYP2B6 & CYP2C19 substrate
Synonyme(s) :
(S)-(+)-5-Éthyl-3-méthyl-5-phényl-2,4-imidazolidinedione, (S)-(+)-5-Éthyl-3-méthyl-5-phénylhydantoïne
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H14N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161501
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
(S)-(+)-Méphénytoïne, solid, ≥98% (HPLC)
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
off-white
Pf
135-138 °C
Solubilité
DMSO: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC[C@]1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,16)/t12-/m0/s1
Clé InChI
GMHKMTDVRCWUDX-LBPRGKRZSA-N
Application
La S-méphénytoïne a été utilisée comme substrat du CYP2C19 pour l′analyse du métabolisme du cytochrome P450. La S-méphénytoïne a également servi de substrat de sondes pour l′analyse par LC/MS du facteur d′activité relative (RAF).
Actions biochimiques/physiologiques
Substrat du CYP2B6 et du CYP2C19. Isomère de la méthénytoïne. Anticonvulsivant ; antiépileptique.
Caractéristiques et avantages
Ce composé fait partie de notre sélection de produits pour la recherche dans le domaine de l′ADME-Tox. Cliquez ici pour découvrir d′autres produits sélectionnés destinés aux études ADME-Tox. Pour en savoir plus sur les petites molécules bioactives destinées à d′autres domaines de recherche, rendez-vous sur sigma.com/discover-bsm.
Conditionnement
Flacon en verre sans fond. Le produit se trouve dans un micro-insert conique à l'intérieur du flacon.
Notes préparatoires
La (S)-(+)-méphénytoïne est soluble dans le DMSO.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable