Accéder au contenu
T103
Trifluperidol hydrochloride
Synonyme(s) :
4′-Fluoro-4-[4-hydroxy-4-(α,α,α-trifluoro-m tolyl)piperidino]butyrophenone hydrochloride, R 2498, Triperidol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H23F4NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
445.88
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
218-170-1
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: soluble, ethanol: moderately soluble
SMILES string
Cl.OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3cccc(c3)C(F)(F)F
InChI
1S/C22H23F4NO2.ClH/c23-19-8-6-16(7-9-19)20(28)5-2-12-27-13-10-21(29,11-14-27)17-3-1-4-18(15-17)22(24,25)26;/h1,3-4,6-9,15,29H,2,5,10-14H2;1H
InChI key
VYGQXRZAHIZHQV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
The interaction of Trifluperidol hydrochloride with NMDA receptors was studied in rat brain buffy coat membranes.
Biochem/physiol Actions
Trifluperidol is a dopamine receptor antagonist with antipsychotic effects used in the treatment of schizophrenia. This neuroleptic penetrates the brain and also affects the glial cells leading to increased release of proinflammatory cytokines. It also alters the metabolism of carbohydrates and amino acids in the brain cortex.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges