S4696
SB-505124 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(5-Benzo[1,3]dioxol-5-yl-2-tert-butyl-3H-imidazol-4-yl)-6-methylpyridine hydrochloride hydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
Auteur
GlaxoSmithKline
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.Cl.Cc1cccc(n1)-c2[nH]c(nc2-c3ccc4OCOc4c3)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H21N3O2.ClH.H2O/c1-12-6-5-7-14(21-12)18-17(22-19(23-18)20(2,3)4)13-8-9-15-16(10-13)25-11-24-15;;/h5-10H,11H2,1-4H3,(H,22,23);1H;1H2
Clé InChI
DIDCCMVWCVRTNB-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable