Merck
Toutes les photos(8)
Key Documents
H3149
Sigma-Aldrich
Héparine sodium salt from porcine intestinal mucosa
Grade I-A, ≥180 USP units/mg, powder, BioReagent, suitable for cell culture
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
Porcine intestinal mucosa
Niveau de qualité
Type
Grade I-A
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Activité spécifique
≥180 USP units/mg
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
beige
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Application(s)
cell analysis
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
Description générale
L'héparine sodique, un polysaccharide sulfaté de la famille des glycosaminoglycanes, joue un rôle vital dans la recherche sur la culture cellulaire, la biologie du cancer et l'administration des médicaments. Son effet sur les interactions des protéines et des cellules en fait un composé intéressant pour l'étude des processus moléculaires et cellulaires, la modélisation des tumeurs, l'exploration des interactions de liaison et comme supplément de culture cellulaire pour assurer la viabilité des cellules.
L′héparine est principalement responsable du délai de coagulation du sang. Elle améliore l′inactivation des protéases de la voie de coagulation médiée par l′antithrombine.
Application
  • Le sel sodique d′héparine provenant de la muqueuse intestinale porcine a été utilisé pour la purification de sLRP (soluble circulating low density lipoprotein receptor-related protein-1) à partir de plasma humain.
  • Elle a été utilisée comme supplément dans le milieu M199 pour la culture des cellules endothéliales de veine ombilicale humaine.
  • Elle a servi d′agent anticoagulant lors de l′isolement de sang.
Caractéristiques et avantages
  • Composé de grande pureté convenant à une grande variété d'applications de recherche.
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de polysaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Factor Xa and thrombin, but not factor VIIa, elicit specific cellular responses in dermal fibroblasts.
Bachli EB et al.
Journal of Thrombosis and Haemostasis, 1, 1935-1935 (2003)
Keisuke Yoshida et al.
Nature communications, 9(1), 3885-3885 (2018-09-27)
The majority of histones are replaced by protamines during spermatogenesis, but small amounts are retained in mammalian spermatozoa. Since nucleosomes in spermatozoa influence epigenetic inheritance, it is important to know how histones are distributed in the sperm genome. Conflicting data
Mohamed Abdouh et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 36(1), 113-113 (2017-09-01)
Horizontal transfer of malignant traits from the primary tumor to distant organs, through blood circulating factors, has recently become a thoroughly studied metastatic pathway to explain cancer dissemination. Recently, we reported that oncosuppressor gene-mutated human cells undergo malignant transformation when
Effects of T-lymphocyte depletion on muscle fibrosis in the mdx mouse.
Morrison J, et al.
The American Journal of Pathology, 166, 1701-1701 (2005)
Xiaofan Han et al.
Nature communications, 8, 14639-14639 (2017-03-04)
Endothelial exocytosis of Weibel-Palade body (WPB) is one of the first lines of defence against vascular injury. However, the mechanisms that control WPB exocytosis in the final stages (including the docking, priming and fusion of granules) are poorly understood. Here