S0278
(±)-Sotalol hydrochloride
≥98% (TLC), powder, β-Adrenoceptor antagonist
Synonyme(s) :
N-[4-[1-Hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]phenyl]methanesulfonamide hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
(±)-Sotalol hydrochloride, ≥98% (TLC), powder
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: 20 mg/mL
Auteur
Bayer
Chaîne SMILES
Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C12H20N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,12-15H,8H2,1-3H3;1H
Clé InChI
VIDRYROWYFWGSY-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155) , KCNH2(3757)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique