R9156
Raltitrexed
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
L-Glutamic acid, N-((5-(((1,4-dihydro-2-methyl-4-oxo-6-quinazolinyl)methyl)methylamino)-2-thienyl)carbonyl), ICI-D-1694, ZD-1694
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
off-white to light yellow
Solubilité
H2O: ≥10 mg/mL
DMSO: ≥40 mg/mL
Auteur
AstraZeneca
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1NC(C)=NC2=C1C=C(CN(C3=CC=C(C(N[C@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)S3)C)C=C2
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.