R5404
Monoclonal Anti-Rab9 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone Rab9-29, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Rab9-29, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~23 kDa
Espèces réactives
human, rat, hamster, canine, mouse
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 2 μg/mL using total cell extract of HeLa cells.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAB9A(9367)
mouse ... Rab9(56382)
rat ... Rab9a(84589)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- western blotting
- enzyme-linked immunosorbent assay(ELISA)
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable