MABS2234
Anti-ICA 512/RESP18 Antibody, clone 1348-D29-1
Synonyme(s) :
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase-like N;R-PTP-N;Islet cell antigen 512;ICA 512;Islet cell autoantigen 3;PTP IA-2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1348-D29-1, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 105.85 kDa
observed mol wt ~110-140 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Séquence de l'épitope
N-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTPRN(5798)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in lysate from EndoC βH1 cells.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected ICA 512/RESP18 in EndoC βH1 cells, but not in cells subjected to RNAi knockdown.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected ICA 512/RESP18 in Immunofluorescence applications (Toledo, P.L., et al. (2019). J Biol Chem. 294(21):8564-8576).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ICA 512/RESP18 in Western Blotting application (Toledo, P.L., et al. (2019). J Biol Chem. 294(21):8564-8576).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable