R5279
Anti-Rab9 from rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Ras-Associated Protein Rab9, Anti-Ras-Related Protein Rab9
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~23 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using rat NRK and mouse NIH3T3 cells fixed and permeabilized with 3% paraformaldehyde followed by 0.4% saponin
western blot: 5-10 μg/mL using whole extract of human A431 cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAB9A(9367)
mouse ... Rab9(56382)
rat ... Rab9a(84589)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable