PNS1010
Stabilyser Reagent
for stabilization of DNA, RNA, and protein in tissue extracts
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Caractéristiques
for stabilization of DNA, RNA, and protein in tissue extracts
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Stabilyser Reagent is a proprietary formulation of detergents and solutes optimized for efficient extraction, stabilization and storage of protein, DNA, and RNA from tissue samples. The unique composition of Stabilyser enables isolation of functionally active proteins, while maintaining integrity of nucleic acids. Stabilization of proteins and RNA is achieved even after 24 hours at room temperature Stabilyser reagent is compatible with Western blotting protocols, functional protein activity assays, and nucleic acid applications like qPCR.
Use in conjunction with a homognenizer for simultaneous tissue lysis and stabilization of protein and nucleic acids in tissue samples.
Application
Caractéristiques et avantages
- Gentle, non-denaturing lysis buffer does not interfere with downstream applications
- Convenient ready-to-use reagent
- Stabilizes RNA and protein for analysis at a later date
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Panorama des méthodes de lyse cellulaire et d'extraction protéique, comme la solubilisation par détergents, la lyse par congélation/décongélation, le choc osmotique, la sonication, la lyse cellulaire enzymatique et les techniques de fragmentation mécanique comme l'homogénéisation au Dounce, au Polytron ou au mortier et au pilon.
Panorama des méthodes de lyse cellulaire et d'extraction protéique, comme la solubilisation par détergents, la lyse par congélation/décongélation, le choc osmotique, la sonication, la lyse cellulaire enzymatique et les techniques de fragmentation mécanique comme l'homogénéisation au Dounce, au Polytron ou au mortier et au pilon.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.