Merck
R0901
RNAlater®
Stabilize and protect RNA with immediate RNase inactivation
Synonyme(s) :
RNA preservation solution, RNA protection solution, RNA protector, RNA stabilizer, RNA storage solution, RNA transportation solution
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
SMILES string
N([C@@H]([C@H](O)C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N)CC(=O)N)C)CC(C)C)C
InChI
1S/C37H67N15O13/c1-16(2)14-23(50-28(57)17(3)46-33(62)24(15-25(39)54)51-30(59)20(38)8-6-12-44-36(40)41)32(61)47-18(4)29(58)52-27(19(5)53)34(63)48-21(10-11-26(55)56)31(60)49-22(35(64)65)9-7-13-45-37(42)43/h16-24,27,53H,6-15,38H2,1-5H3,(H2,39,54)(H,46,62)(H,
InChI key
DUCQRBNNHJNRMP-KDDVYCELSA-N
General description
RNAlater est compatible avec la plupart des méthodes d'isolement d'ARN, y compris le Réactif TRI et les kits d'isolement d'ARN total et d'isolement d'ARNm de mammifère GenElute.
RNAlater est un réactif aqueux non toxique de stockage de tissus qui pénètre rapidement dans ceux-ci pour stabiliser et protéger l'ARN cellulaire in situ présent dans les échantillons décongelés. Les morceaux de tissu sont prélevés, puis immédiatement immergés dans RNAlater en vue de leur stockage, sans que cela ne compromette la qualité ou la quantité de l'ARN. Avec RNAlater, il n'est plus nécessaire de traiter immédiatement les échantillons tissulaires ou de les congeler dans de l'azote liquide en vue d'un usage ultérieur. RNAlater préserve l'ARN présent dans les tissus jusqu'à 1 journée à 37 °C, 1 semaine à 25 °C et 1 mois à 4 °C. Il est également possible de conserver les tissus à -20 °C sur le long terme.
RNAlater a largement été testé sur un certain nombre de tissus d'espèces vertébrées, notamment : cerveau, cœur, rein, rate, foie, testicule, muscle squelettique, graisse, poumon et thymus. RNAlater est également efficace avec E. coli, la drosophile, les cellules de culture tissulaire, les globules blancs et certaines plantes.
RNAlater peut être utilisé avec diverses applications en aval, notamment l'isolement d'ARNm ou d'ARN total, l'histologie ou l'immunocytochimie, et est compatible avec les kits d'isolement Sigma.
Application
RNAlater® a été utilisé pour synthétiser des sondes d'ARN antisens. Ce produit peut servir à diverses applications en aval, notamment l'isolement d'ARNm ou d'ARN total, l'histologie, ou l'immunocytochimie, et est compatible avec les kits d'isolement GenElute de Sigma.
Biochem/physiol Actions
RNAlater est facile à utiliser. Il vous suffit de découper les échantillons de tissus à conserver de façon à ce qu′au moins l′une de leurs dimensions fasse moins de 0,5 cm, puis de les immerger dans 5 volumes de RNAlater. Les organes de petite taille tels que le rein, le foie ou la rate de rat peuvent être conservés en entier dans RNAlater. Lorsque vous êtes prêt à isoler l'ARN, retirez le tissu de RNAlater et traitez-le comme s'il venait juste d'être récolté. Si vous souhaitez préparer des cellules en vue de les conserver pour un usage ultérieur, remettez l'amas de cellules en suspension dans un petit volume de PBS, puis ajoutez 5 à 10 volumes de RNAlater. Avant de préparer l'ARN, centrifugez les cellules et jetez le surnageant.
Features and Benefits
  • Aucun compromis sur la qualité de l'ARN après isolement de l'ARNm ou de l'ARN total
  • Pénètre rapidement dans les tissus pour stabiliser et protéger l'ARN cellulaire
  • Permet de traiter les tissus ultérieurement grâce à sa solution aqueuse non toxique
  • Stabilise les échantillons à température ambiante
Other Notes
RNAlater® est un réactif de conservation de tissus et de cellules aqueux et non toxique qui stabilise et protège l'ARN cellulaire présent dans les échantillons tissulaires et cellulaires intacts décongelés. Avec RNAlater, il n'est plus nécessaire de traiter immédiatement les échantillons ou de les congeler dans de l'azote liquide en vue d'un usage ultérieur.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
RNAlater is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c