P9764
Polydeoxyadenylic acid • Polythymidylic acid sodium salt
double-stranded homopolymer
Synonyme(s) :
Poly(dA) • Poly(dT)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[P](=O)(OCC4OC(CC4O)N5C=C(C(=O)NC5=O)C)(O)O.[P](=O)(OCC1OC(CC1O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)(O)O
InChI
1S/C10H14N5O6P.C10H15N2O8P/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(21-7)2-20-22(17,18)19;1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(20-8)4-19-21(16,17)18/h3-7,16H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,11,14,15)(H2,16,17,18)
Clé InChI
KKVQVIFXABFJCS-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Définition de l'unité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable