Merck
P1537
Polyadenylic acid-Polyuridylic acid sodium salt
double-stranded homopolymer
Synonyme(s) :
Poly[A]•Poly[U]
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
MDL number:
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)N)(O)O.[P](=O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)N2C=CC(=O)NC2=O)(O)O
InChI
1S/C10H14N5O7P.C9H13N2O9P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,10-;4-,6-,7-,8-/m11/s1
InChI key
VGQHQOKIMNKUEF-ZLOOHWKQSA-N
Application
Polyadenylic acid-Polyuridylic acid (polyAU) is a double stranded homodimer studied for potential therapeutic activity, especially when coupled with radiotherapy. PolyA/U is used in comparative physiochemical studies with other duplex and single-stranded polymers such as poly-A and poly-U.
Other Notes
Double stranded homopolymer
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe