P9011
Poly-DL-lysine hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt 25,000-40,000
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Poly-DL-lysine hydrobromide, mol wt 25,000-40,000
Forme
powder or solid
Niveau de qualité
Poids mol.
25,000-40,000
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
white to faint yellow
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.