Principaux documents
P7770
Sigma-Aldrich
Tree/shrub pollens from Populus tremuloides (aspen)
About This Item
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
Forme
solid
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves