Principaux documents
10843555001
Roche
Hygromycine B
from Streptomyces hygroscopicus
Synonyme(s) :
Hygromycine B from Streptomyces hygroscopicus
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H37N3O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
527.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Source biologique
Streptomyces hygroscopicus
Stérilité
non-sterile; 0.2 μm filtered
Essai
80% (HPLC)
Forme
buffered aqueous solution
Composition
Hygromycin B, >80% HPLC
Conditionnement
pkg of 20 mL (1 g)
Fabricant/nom de marque
Roche
Concentration
50 mg/mL
Technique(s)
transfection: suitable
Chaîne SMILES 
CN[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O[C@]4(O[C@H]([C@H](N)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]23)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
Clé InChI
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
Description générale
  • Formule : C20H37N3O13
  • LD50 : 6 mg/kg chez la souris (i.v.) ; 13 mg/kg chez le cobaye (i.p.) ; 63 mg/kg chez le rat (i.p.)
  • Poids moléculaire : Mr = 527,5
  • Concentration de travail : 50 à 1 000 μg/ml en culture cellulaire. Une concentration courante pour la sélection des cellules de mammifères est de 200 μg/ml. Toutefois, la concentration optimale doit être déterminée expérimentalement, celle-ci pouvant varier selon le type de cellule utilisé.
Application
L'hygromycine B est un antibiotique de la classe des aminoglycosides qui inhibe la synthèse des protéines chez les procaryotes et les eucaryotes. Elle permet de sélectionner et de conserver le phénotype des cellules eucaryotes transfectées de façon stable avec le gène de résistance à l'hygromycine d'E. coli (hyg ou hph).
Actions biochimiques/physiologiques
Mode d'action : Ce produit agit en inhibant la synthèse des protéines en induisant des erreurs de lecture de la matrice d'ARNm chez les procaryotes, avec le pouvoir d'inhiber la traduction.
Spectre antimicrobien : L'hygromycine B agit sur les bactéries, les champignons et les cellules d'eucaryotes supérieurs.
Qualité
Pureté : >80 % (HPLC)
Définition de l'unité
Unité du test : unité/mg
Information non disponible.
Forme physique
Solution à 50 mg/ml dans un tampon phosphate salin (PBS), filtrée sur une membrane à pores de 0,2 μm
Notes préparatoires
Concentration de travail : La concentration recommandée pour la sélection des cellules résistantes varie de 50 à 1 000 μg/ml en culture cellulaire. Une concentration courante pour la sélection des cellules de mammifères est de 200 μg/ml. Toutefois, la concentration optimale doit être déterminée expérimentalement, celle-ci pouvant varier selon le type de cellule utilisé.
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 °C et 8 °C (solution).
Autres remarques
Produit réservé à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Solution à 50 mg/ml dans un tampon phosphate salin (PBS), filtrée sur une membrane à pores de 0,2 μm.
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Wouter Koole et al.
Nucleic acids research, 41(16), e158-e158 (2013-07-19)
Here, we report the investigation of microsatellite instability (MSI) in human cells with a newly developed reporter system based on fluorescence. We composed a vector into which microsatellites of different lengths and nucleotide composition can be introduced between a functional
Charlotte Vandermeulen et al.
PLoS pathogens, 17(9), e1009919-e1009919 (2021-09-21)
Viral infections are known to hijack the transcription and translation of the host cell. However, the extent to which viral proteins coordinate these perturbations remains unclear. Here we used a model system, the human T-cell leukemia virus type 1 (HTLV-1)
Yiping Qi et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 712, 21-30 (2011-03-02)
Plant disease resistance (R) proteins confer strong resistance against pathogens by recognizing particular pathogen effectors. Identification of proteins associated with an R protein will provide insight into the mechanism of R protein function. Many R proteins are associated with the
Elisa Gobbini et al.
Cell reports, 33(3), 108287-108287 (2020-10-22)
Homologous recombination is initiated by nucleolytic degradation (resection) of DNA double-strand breaks (DSBs). DSB resection is a two-step process in which an initial short-range step is catalyzed by the Mre11-Rad50-Xrs2 (MRX) complex and limited to the vicinity of the DSB
N Ezgi Wood et al.
Cell reports, 33(9), 108446-108446 (2020-12-03)
Isogenic cells manifest distinct cellular fates for a single stress; however, the nongenetic mechanisms driving such fates remain poorly understood. Here, we implement a robust multi-channel live-cell imaging approach to uncover noncanonical factors governing cell fate. We show that in
Articles
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic