P6787
o-phénylènediamine dihydrochloride
chromogenic, tablet
Synonyme(s) :
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
o-phénylènediamine dihydrochloride, tablet, 2 mg substrate per tablet
Niveau de qualité
Forme
tablet
Pf
258 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
Clé InChI
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Reconstitution
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.