Merck
P8787
o-phénylènediamine dihydrochloride
chromogenic, tablet
Synonyme(s) :
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H4(NH2)2·2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.06
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3912045
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
o-phénylènediamine dihydrochloride, tablet, 4 mg substrate per tablet
Quality Segment
form
tablet
mp
258 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
InChI key
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
General description
Le dichlorhydrate d'o-phénylènediamine (OPD) est un substrat chromogène qui peut être employé dans des techniques ELISA ("Enzyme-Linked Immunosorbent Assay", dosage par immunosorbant lié à une enzyme) puisqu'il utilise des anticorps conjugués à la peroxydase de raifort. Ce substrat donne un produit final brun orangé soluble, mesurable par spectrophotométrie à 450 nm. La réaction de l'OPD peut être arrêtée par l'ajout d'HCl 3 N ou d'H2SO4 3 M, puis mesurée à 492 nm.
Application
o-Phenylenediamine dihydrochloride has been used as a substrate for horseradish-peroxidase-conjugated secondary antibodies in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Preparation Note
Dissolve one tablet in 0.05 M phosphate-citrate buffer, pH 5.0, to the desired concentration (typically an OPD concentration of 0.4 mg/ml is used). Add 40 μl of fresh 30% hydrogen peroxide per 100 ml of substrate buffer solution, immediately prior to use. Tablets are individually packaged in foil packets.
Still not finding the right product?
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3