Merck
Passer à
P0899
Poly-D-lysine hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt 70,000-150,000
Poly-D-lysine hydrobromide
Synonyme(s) :
D-Lysine homopolymer hydrobromide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Poly-D-lysine hydrobromide, mol wt 70,000-150,000
form
solid
Quality Segment
mol wt
70,000-150,000
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<10% water (Karl Fischer)
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
functional group
amide
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI key
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
General description
Le bromhydrate de poly-D-lysine (PDLHB) est un acide polyaminé hydrosoluble à charge positive utilisé dans diverses applications en biologie et en biomédecine. Le PDLHB sert généralement à faciliter l'adhésion des cellules aux surfaces, un aspect essentiel en culture cellulaire, en microscopie et dans la recherche en neurosciences. Le PDLHB est aussi employé en ingénierie tissulaire et dans la recherche sur l'administration des médicaments. La principale fonction de la poly-D-lysine est de faciliter la création d'une adhérence robuste des cellules aux surfaces, en tirant parti de sa charge positive pour attirer et ancrer les cellules par l'établissement de liaisons avec les protéines et molécules de charge négative à leur surface. Cette propriété est particulièrement précieuse lors de l'enduction des boîtes et plaques de culture cellulaire, où son action est essentielle pour obtenir une adhérence cellulaire fiable, en particulier avec les types de cellules exigeants comme les cellules primaires et certaines cellules cancéreuses. En microscopie et en neurosciences, les substrats enduits de PDLHB se démarquent en assurant une fixation aisée des cellules, tissus et neurones aux lames et récipients de culture. Il est ainsi possible d'observer et d'explorer méticuleusement ces composants biologiques cruciaux, ce qui fait du PDLHB un outil indispensable des études poussées. Le PDLHB s'avère aussi utile en ingénierie cellulaire où il permet de créer des supports facilitant la croissance des cellules. Ces supports enduits de PDLHB reproduisent fidèlement l'environnement cellulaire naturel, favorisant ainsi la cicatrisation et la régénération. Dans le domaine de l'administration des médicaments, le rôle du PDLHB est déterminant car il permet de former un bouclier protecteur autour des médicaments encapsulés et de les guider précisément vers certains tissus et cellules. Ce polymère biocompatible polyvalent est un atout précieux car il relève le niveau de la recherche en culture cellulaire et en biochimie dans le domaine de la biologie et de la biomédecine.
Application
Le bromhydrate de poly-D-lysine est utilisé dans les applications suivantes :
  • cultures de cellules animales[1]
  • cultures de neurones corticaux de rat[2]
  • culture cellulaire et traitement par siRNA[3]
  • cellules primaires et modèles de réseau neuronal chez l′adulte[4]
  • cultures d′astrocytes corticaux[5]
  • marquage par immunofluorescence de cellules HDF ensemencées sur lamelles de verre revêtues de poly-D-lysine (P0899, Sigma-Aldrich)[6]
  • Collecte de NPC et conditions de culture[7]
Les polymères de poly-D-lysine peuvent servir à préparer des surfaces favorisant l'adhérence cellulaire. Les polymères de D-lysine peuvent également être utilisés avec des cellules qui digèrent les polymères de poly-L-lysine et induisent une absorption excessive de L-lysine.
Il est recommandé d'utiliser ce produit comme substrat de culture cellulaire, à raison de 0,5 à 1,0 ml de solution à 0,1 mg/ml pour 25 cm2. Les versions de faible poids moléculaire sont moins visqueuses, mais les versions de poids moléculaire plus élevé offrent davantage de points d'attache par molécule.
Biochem/physiol Actions
Le bromhydrate de poly-D-lysine (PDL) est un facteur d'attachement cellulaire non spécifique qui favorise l'adhésion des cellules aux substrats solides en augmentant les interactions électrostatiques entre les ions chargés négativement de la membrane cellulaire et la surface de culture. Une fois adsorbée sur la surface de culture, la poly-D-lysine augmente le nombre de sites de fixation cellulaire de charge positive.
Features and Benefits
  • Produit pouvant être utilisé dans la recherche en culture cellulaire et en biochimie.
  • Composé de grande qualité convenant à de multiples applications de recherche.
Analysis Note
Ce produit a un poids moléculaire de 70 000-150 000. Pour éliminer le HBr, dissoudre le produit dans un tampon neutre et réaliser une dialyse pour retirer les sels. Pour utiliser ce produit comme facteur d′adhérence, de façon générale, ajouter 50 ml d′eau stérile de qualité culture cellulaire à 5 mg de poly-lysine et utiliser 1 ml de solution par 25 cm2 pour revêtir la surface de façon aseptique. Après 5 minutes, retirer la solution par aspiration et rincer soigneusement la surface. Laisser sécher pendant deux heures avant d′introduire les cellules et le milieu.
Other Notes
La poly-D-lysine est un polymère d'acide aminé à charge positive comportant environ un HBr par résidu lysine. Le bromhydrate permet de former une poudre cristalline de poly-D-lysine soluble dans l'eau. Une petite quantité de produit peut être repliée en structure bêta, car HBr perturbe la formation de liaisons hydrogène entre les groupements amine et soit les groupements carboxyle soit les fractions contenant des atomes d'azote ou d'oxygène.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Disclaimer
Les solutions stériles sont stables pendant 2 ans maximum lorsqu'elles sont conservées entre 2 °C et 8 °C. À conserver déshydraté à -20 °C.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
P7886P7405P7280
description
mol wt 70,000-150,000
description
mol wt 30,000-70,000
description
mol wt >300,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
description
average mol wt 30,000-70,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
form
solid
form
solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
functional group
amide
functional group
-
functional group
-
functional group
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
<10% water (Karl Fischer)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-D-lysine hydrobromide
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review