P152
S(–)-Pindolol
solid
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Activité optique
[α]23/D −4.38°, c = 1% in methanol(lit.)
Couleur
white
Solubilité
0.1 M NaOH: 0.2 mg/mL
methanol: 18 mg/mL
0.1 M HCl: 20 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 3.4 mg/mL
H2O: insoluble
Auteur
Novartis
Chaîne SMILES
CC(C)NC[C@H](O)COc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C14H20N2O2/c1-10(2)16-8-11(17)9-18-14-5-3-4-13-12(14)6-7-15-13/h3-7,10-11,15-17H,8-9H2,1-2H3/t11-/m0/s1
Clé InChI
JZQKKSLKJUAGIC-NSHDSACASA-N
Informations sur le gène
human ... ADRB1(153) , HTR1A(3350) , HTR1B(3351)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique