P127
(+)-Pentazocine
solid
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Activité optique
[α]23/D +134.6°, c = 1 in chloroform(lit.)
Contrôle du médicament
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
Couleur
white
Auteur
Sanofi Aventis
Chaîne SMILES
[H][C@@]12Cc3ccc(O)cc3[C@@](C)(CCN1C\C=C(\C)C)[C@@H]2C
InChI
1S/C19H27NO/c1-13(2)7-9-20-10-8-19(4)14(3)18(20)11-15-5-6-16(21)12-17(15)19/h5-7,12,14,18,21H,8-11H2,1-4H3/t14-,18+,19+/m1/s1
Clé InChI
VOKSWYLNZZRQPF-CCKFTAQKSA-N
Informations sur le gène
human ... EBP(10682)
rat ... Chrm1(25229) , Chrm2(81645) , Drd2(24318) , Oprm1(25601)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Attention
Reconstitution
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable