Key Documents
P0982
Sigma-Aldrich
Mélange réactionnel JumpStart REDTaq® ReadyMix
for PCR
Synonyme(s) :
Hot start PCR master mix, Hot start master mix, Hot start taq master mix
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106300
Nomenclature NACRES :
NA.55
Niveau de qualité
Forme
liquid
Utilisation
sufficient for 100 reactions
sufficient for 20 reactions
sufficient for 800 reactions
Caractéristiques
dNTPs included
hotstart
Concentration
2.5 units/reaction (50 μL reaction volume)
Technique(s)
PCR: suitable
Couleur
red
Entrée
purified DNA
Application(s)
agriculture
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le mélange pour PCR JumpStart REDTaq® ReadyMix est une solution prête à l'emploi qui allie la performance de la PCR à démarrage à chaud et la simplicité d'utilisation des produits ReadyMix et REDTaq® de Sigma. Ce mélange maître contient la Taq ADN polymérase JumpStart de Sigma, des désoxynucléotides purs à 99 %, un tampon et un colorant rouge inerte dans un milieu réactionnel optimisé concentré 2 ×. Ajouter 25 μl du mélange prêt à l'emploi aux amorces et à la matrice dans de l'eau de façon à obtenir un volume réactionnel final de 50 μl. L'anticorps anti-Taq JumpStart présent dans le mélange inactive la Taq ADN polymérase à température ambiante. Pendant la première étape de dénaturation de la PCR, le complexe se dissocie et la polymérase se réactive complètement. Le colorant rouge inerte ne perturbe ni le séquençage automatique ni la digestion par l'enzyme de restriction, la ligature ou les autres manipulations en aval. Le produit de PCR peut être facilement séparé du colorant par des techniques de purification standards. Le mécanisme à démarrage à chaud permet d'effectuer la mise en place à température ambiante : la solution idéale pour les applications à haut débit.
Application
Le mélange réactionnel JumpStart REDTaq® ReadyMix est utilisé dans l'extraction directe de l'ADN et son amplification par PCR. Il est également utilisé dans les applications suivantes :
  • PCR multiplex qualitative
  • PCR méthylation-spécifique (MS-PCR)
  • amplification par PCR d'ADNc synthétisé à partir d'ARN total
Caractéristiques et avantages
  • L'ADN polymérase JumpStart REDTaq® est une enzyme à démarrage à chaud ("hot start") inactivée par un anticorps qui est conçue pour limiter l'amplification non spécifique tout en augmentant la spécificité et le rendement de la cible.
  • La Taq ADN polymérase JumpStart assure une meilleure amplification indépendamment de la concentration de la matrice.
  • Le mélange JumpStart REDTaq® ReadyMix réduit les étapes de pipetage et les risques de contamination. Le mécanisme à démarrage à chaud permet d'effectuer la mise en place à température ambiante : la solution idéale pour les applications à haut débit.
  • Le colorant rouge inerte permet de voir facilement si le réactif a bien été mélangé.
  • Aucun autre colorant de charge n'est nécessaire. Les aliquotes peuvent être directement chargées sur un gel d'agarose après la réaction.
Conditionnement
Volume réactionnel par défaut : 50 μl
Conditionnement de la référence 20RXN : 1 × 500 μl
Conditionnement de la référence 100RXN : 1 × 2,5 ml
Conditionnement de la référence 800RXN : 1 × 20 ml
Définition de l'unité
Une unité incorpore 10 nmol de dNTP totaux dans de l'ADN précipitable à l'acide en 30 minutes, à 74 °C.
Autres remarques
Pour en savoir plus sur les produits JumpStart REDTaq et ReadyMix, rendez-vous sur www.sigma-aldrich.com/hotstart.
Pour une PCR classique, mélanger 25 μl de JumpStart REDTaq® ReadyMix à 25 μl d'un mélange contenant l'ADN matrice et les amorces dans de l'eau. Le volume réactionnel peut être ajusté si nécessaire.
Informations légales
L'achat de ce produit inclut une immunité contre les poursuites dans le cadre des brevets mentionnés dans la notice du produit pour l'utilisation de la seule quantité achetée pour les propres recherches de l'acheteur. Aucun autre droit de brevet (tel que les droits de brevet concernant la nucléase 5′) n'est reconnu expressément, implicitement ou par préclusion. Pour de plus amples informations sur l'achat de licences, contacter le directeur des licences : Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, États-Unis.
L'utilisation de ces anticorps est autorisée à des fins de recherche in vitro au titre des brevets américains n° 5 338 671 et n° 5 587 287 et des brevets équivalents dans les autres pays.
L'utilisation de ce produit est protégée par un ou plusieurs des brevets américains suivants et par des revendications de brevets équivalentes en dehors des États-Unis : US 8 404 464 et US 7 972 828. L'acheteur de ce produit bénéficie d'une immunité de juridiction limitée et incessible au titre des revendications de brevets susmentionnées.
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avery Sicher et al.
Neurotoxicology and teratology, 85, 106962-106962 (2021-02-27)
Public health campaigns broadcast the link between heavy alcohol consumption during pregnancy and physical, cognitive, and behavioral birth defects; however, they appear less effective in deterring moderate consumption prevalent in women who are pregnant or of childbearing age. The incidence
The role of formyl peptide receptor 1 (FPR1) in neuroblastoma tumorigenesis
Snapkov I, et al.
BMC Cancer, 16, 490-490 (2016)
A DNA methylation microarray-based study identifies ERG as a gene commonly methylated in prostate cancer
Schwartzman J, et al.
Epigenetics, 6, 1248-1256 (2011)
Wendy Monger et al.
Archives of virology, 163(6), 1585-1594 (2018-03-02)
A novel virus was discovered in a freeze-dried collection held at SASA, UK, originating from potato (Solanum tuberosum) cv. Nadine. The complete sequence of the viral RNA was determined to be 3674 nucleotides in length encoding five predicted proteins. Based
Tatiana V Danilova et al.
Chromosoma, 121(6), 597-611 (2012-10-12)
Fluorescence in situ hybridization (FISH) is a useful tool for physical mapping of chromosomes and studying evolutionary chromosome rearrangements. Here we report a robust method for single-copy gene FISH for wheat. FISH probes were developed from cDNA of cytosolic acetyl-CoA
Articles
Quality DNA crucial for meaningful data; intact DNA key for successful chromosomal aberration analysis from FFPE tissues.
Quality DNA crucial for meaningful data; intact DNA key for successful chromosomal aberration analysis from FFPE tissues.
Quality DNA crucial for meaningful data; intact DNA key for successful chromosomal aberration analysis from FFPE tissues.
Quality DNA crucial for meaningful data; intact DNA key for successful chromosomal aberration analysis from FFPE tissues.
Afficher tout
Protocoles
Reviews the applications and benefits for RedTaq, including standard RedTaq, Hot Start RedTaq and RedTaq for genomic DNA PCR.