P0065
Phospholipase D from Streptomyces chromofuscus
≥50,000 units/mL, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Lecithinase D, Phosphatidylcholine phosphatidohydrolase
About This Item
Produits recommandés
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
≥50,000 units/mL
Poids mol.
~60 kDa
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3