O1266
OPC 31260 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-(Dimethylamino)-1-[4-(2-methylbenzamido)benzoyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzazepine hydrochloride, Mozavaptan hydrochloride, N-[4-(5-Dimethylamino-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzazepine-1-carbonyl)phenyl]-2-methylbenzamide hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥15 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CN(C)C1CCCN(C(=O)c2ccc(NC(=O)c3ccccc3C)cc2)c4ccccc14
InChI
1S/C27H29N3O2.ClH/c1-19-9-4-5-10-22(19)26(31)28-21-16-14-20(15-17-21)27(32)30-18-8-13-24(29(2)3)23-11-6-7-12-25(23)30;/h4-7,9-12,14-17,24H,8,13,18H2,1-3H3,(H,28,31);1H
Clé InChI
MOROBKPIULFQDC-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable