1.16987
Sulfite Test Strips, reflectometric
10-200 mg/L (SO₃²⁻), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonyme(s) :
Sulfite chemical test strips, Sulfite test strip for instrument reader
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Sulfite Test, reflectometric, 10-200 mg/L (SO32-), for use with REFLECTOQUANT®
Description
quantitative
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
sulfite
Plage de mesure
10-200 mg/L (SO32-)
Compatibilité
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Méthode de détection
reflectometric
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
Assay
- standard 1:
22 - 28 mg/l
- standard 2: 90 - 110 mg/l
- standard 3: 160 - 190 mg/l
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Protocoles
Preparation of a standard solution for Sulfite