M5691
Anti-MAGI-1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 1:500 using rat brain extracts
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAGI1(9223)
mouse ... Magi1(14924)
rat ... Cnksr3(308113)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- western blotting
- immunostaining
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable