WH0009223M3
Monoclonal Anti-MAGI1 antibody produced in mouse
clone 7B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-AIP3, Anti-BAIAP1, Anti-BAP1, Anti-MAGI1, Anti-TNRC19, Anti-WWP3, Anti-membrane associated guanylate kinase, WW and PDZ domain containing 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7B4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAGI1(9223)
Immunogène
Sequence
SHSTQVLPEFPPAEAQAPDQTDSSGQKKPDPFKIWAQSRSMYENRPMSPSPASGLSKGEREREINSTNFGECPIPDYQEQDIFLWRKETGFGFRILGGN
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable