M4758
(±)-6-Methyl-5,6,7,8-tetrahydropterine dihydrochloride
~95% (TLC)
Synonyme(s) :
6-MPH4, DL-2-Amino-4-hydroxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydropteridine dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Essai
~95% (TLC)
Niveau de qualité
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.Cl.CC1CNc2nc(N)nc(O)c2N1
InChI
1S/C7H11N5O.2ClH/c1-3-2-9-5-4(10-3)6(13)12-7(8)11-5;;/h3,10H,2H2,1H3,(H4,8,9,11,12,13);2*1H
Clé InChI
MKQLORLCFAZASZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable