Principaux documents
D8906
Sigma-Aldrich
Sulfate de dextran sodium salt from Leuconostoc spp.
for molecular biology, average Mw >500,000 (dextran starting material), contains 0.5-2% phosphate buffer
Synonyme(s) :
6-O-(6-O-bêta-D-Glucopyranosyl-bêta-D-glucopyranosyl)-D-glucose, Manninotriose
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.31
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
for molecular biology
Forme
powder
Poids mol.
average Mw >500,000 (dextran starting material)
Contient
0.5-2% phosphate buffer
Composition
Sulfur Content, 16.0-19.0%
Technique(s)
FISH: suitable
FTIR: suitable
Couleur
off-white
Plage de pH utile
6.0-8 (10 g/L)
Solubilité
H2O: 100 mg/mL
Adéquation
suitable for marker for electrophoresis
suitable for nucleic acid hybridization
Application(s)
genomic analysis
sample preparation
Description générale
Le sel sodique du sulfate de dextran (DSS) est un dérivé sulfaté de synthèse du dextran, un polysaccharide complexe constitué de molécules de glucose. Le DSS se caractérise comme un polysaccharide biocompatible fortement ramifié avec des liaisons glycosidiques 1–6 et 1–4, contenant environ 2,3 groupements sulfate par motif glucosylé. Le sulfate de dextran est un polysaccharide sulfaté dont le poids moléculaire peut varier de 5 à 1 400 kDa. Il est extrêmement utilisé dans la recherche en biologie moléculaire et en biochimie, en particulier dans les travaux sur le système gastro-intestinal.Le DSS est largement reconnu pour sa capacité à induire une colite (inflammation du côlon) chez les modèles de souris de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI). Il est largement reconnu pour sa capacité à induire une colite (inflammation du côlon) chez les modèles de souris de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI) en créant des modèles de MICI aiguë, chronique et récurrente par ajustement de sa concentration et de sa fréquence d'administration. Le sulfate de dextran est également employé dans différentes techniques de biologie moléculaire telles que la précipitation des lipoprotéines, l'accélération de l'hybridation des sondes d'ADN ou la facilitation de l'isolement de ribosomes. Le DSS est en particulier un agent réticulant précieux pour le chitosane, avec lequel il permet de créer des microparticules et des nanoparticules intervenant dans des systèmes d'administration de médicament. Outre ces applications, le DSS a un rôle central dans divers domaines de recherche, en particulier l'immunologie et la virologie, où il module activement les réponses immunitaires, renforce l'immunité humorale, influe sur l'activation des lymphocytes B et affecte la réactivité des thymocytes vis-à-vis des lectines.
Application
Le sulfate de dextran a de nombreuses applications ; lors d′hybridations d′acides nucléiques, il peut servir d′accélérateur en réduisant le temps nécessaire à l′hybridation des sondes. Du sulfate de dextran peut être ajouté au tampon d′hybridation lorsque la vitesse d′hybridation est un facteur limitant dans la détection de séquences rares, ou lorsque la quantité de sonde est limitée. Le sulfate de dextran fonctionne comme un accélérateur en excluant l′acide nucléique du volume de solution occupé par le polymère, ce qui augmente la concentration effective de la sonde.
Le sulfate de dextran a été utilisé :
  • comme marqueur de masse moléculaire pour évaluer la pureté et l'homogénéité de polysaccharides purifiés par électrophorèse sur gel.
  • comme constituant d'un tampon d'hybridation dans un protocole d'hybridation in situ en fluorescence (FISH) pour la détection et l'analyse d'ADN.
Actions biochimiques/physiologiques
Le sulfate de dextran, un polysaccharide sulfaté, provoque systématiquement une colite aiguë et chronique expérimentale. Il déclencherait une inflammation et des lésions mucosales, principalement par un effet toxique direct sur les cellules épithéliales. Cette effet initial active les macrophages et les lymphocytes T, entraînant au final une cytotoxicité médiée par les cytokines.
Caractéristiques et avantages
  • Produit convenant à l'hybridation des acides nucléiques et la biologie moléculaire.
  • Sulfate de dextran d'un poids moléculaire moyen > 500 000.
  • Teneur en soufre de 16,0 à 19,0 %.
  • Produit polyvalent et pouvant s'adapter à un large éventail d'applications de laboratoire et de recherche.
Adéquation
A fait l′objet de contrôles pour valider son intérêt dans les hybridations d′acides nucléiques
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de dextrans et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
A fucoidan fraction purified from Chnoospora minima; a potential inhibitor of LPS-induced inflammatory responses
Fernando et al.
International Journal of Biological Macromolecules, 104, 1185-1193 (2017)
Bhavana Tiwari et al.
Current biology : CB, 27(19), 3010-3016 (2017-10-03)
Retrotransposons are a pervasive class of mobile elements present in the genomes of virtually all forms of life [1, 2]. In metazoans, these are preferentially active in the germline, which, in turn, mounts defenses that restrain their activity [3, 4].
Ewoud van Tricht et al.
Talanta, 166, 8-14 (2017-02-19)
During development of adenovirus-based vaccines, samples have to be analyzed in order to either monitor the production process or control the quality and safety of the product. An important quality attribute is the total concentration of intact adenoviruses, which currently
Danielle L Cullinane et al.
Reproduction (Cambridge, England), 149(1), 43-54 (2014-10-23)
The protamine 1 (Prm1) and sperm mitochondria-associated, cysteine-rich protein (Smcp) mRNAs exemplify a widespread pattern of mRNA-specific regulation of mRNA translation in post-meiotic spermatogenic cells, spermatids. Both mRNAs are transcribed and initially stored in free-mRNPs in early spermatids, and translated
Regulation of intestinal stem cell activity by a mitotic cell cycle regulator Polo in Drosophila
Zhang et al.
G3 (Bethesda, Md.), 16, 84-84 (2023)
Articles
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Protocoles
Dextran sulfates as sodium salts are water-soluble and stable, containing approximately 17% sulfur for various applications.
Dextran sulfates as sodium salts are water-soluble and stable, containing approximately 17% sulfur for various applications.
Dextran sulfates as sodium salts are water-soluble and stable, containing approximately 17% sulfur for various applications.
Dextran sulfates as sodium salts are water-soluble and stable, containing approximately 17% sulfur for various applications.
Contenu apparenté
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.