M1438
(±)-2-Methylarachidonoyl-2′-fluoroethylamide
≥95%, ethanol solution
Synonyme(s) :
2-Methyl-2′-fluoro AEA, Fluoromethanandamide, O-689
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
ethanol solution
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(C)C(=O)NCCF
InChI
1S/C23H38FNO/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(2)23(26)25-21-20-24/h7-8,10-11,13-14,16-17,22H,3-6,9,12,15,18-21H2,1-2H3,(H,25,26)/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
Clé InChI
HMMNZALKMVCHHZ-ZKWNWVNESA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup