M0944
Anti-Msx1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension
Synonyme(s) :
Anti-HOX7, Anti-msh homeo box homolog 1 (Drosophila)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
ammonium sulfate suspension
Poids mol.
antigen 30.9 kDa
Espèces réactives
human, rodent
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MSX1(4487)
mouse ... Msx1(17701)
rat ... Msx1(81710)
Catégories apparentées
Immunogène
Application
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Description de la cible
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves