07-2167
Anti-SUMO 2/3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 2 (S. cerevisiae), Ubiquitin-like protein SMT3B, SMT3 homolog 2, SMT3 (suppressor of mif two 3, yeast) homolog 2, SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 2 (yeast), small ubiquitin-related modifier 2, small ubiquitin-lik
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
pig, human, mouse, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), opossum (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SUMO2(6613)
mouse ... Sumo2(170930)
opossum ... Sumo2(123244757)
rat ... Sumo2(690244)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Immunoprecipitation Analysis: A previous was used by an independent laboratory in IP. (Li, T., et al. (2006). The Journal of Biological Chemistry. 281(47):36221-36227.)
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SUMO 2/3 on 10 µg of HeLa nuclear extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa nuclear extract
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable