Key Documents
L7771
Sigma-Aldrich
L-(+)-Milchsäure silver(II) salt
~90%
Synonyme(s) :
2-Hydroxypropionic acid silver salt, Sarcolactic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H5AgO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
~90%
Chaîne SMILES 
CC1O[Ag]OC1=O
InChI
1S/C3H5O3.Ag/c1-2(4)3(5)6;/h2H,1H3,(H,5,6);/q-1;+2/p-1
Clé InChI
HCSWQVIOAPZWTM-UHFFFAOYSA-M
Application
Used for light microscopic visualization of colloidal gold in tissue.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable