L2542
Bouillon LB (Miller)
Liquid microbial growth medium
Synonyme(s) :
Bouillon Luria, Miller, Bouillon Luria-Bertani, Miller
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; 0.2 μm filtered
Forme
liquid
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.5-7.2
Application(s)
microbiology
Température de stockage
room temp
Adéquation
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Description générale
Application
- culture non sélective de souches d'E. coli en vue d'un clonage, de la production de plasmides d'ADN ou de la fabrication de protéines recombinantes.
- culture sélective avec ajout d'antibiotiques adaptés.
- culture de cellules d'E. coli pour des tests anti-bactériens.
Caractéristiques et avantages
- Stérilisé par filtration, format prêt à l′emploi
- Conditionnement pratique
- Formulation standard
Composants
5 g/l de NaCl
5 g/l d′extrait de levure
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
Protocoles
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.