Merck
Passer à
A5354
Ampicilline
Ready Made Solution, 100 mg/mL
Ampicillin sodium salt
Synonyme(s) :
Ampicilline sodium salt, Amino-benzylpénicilline, D-(−)-α-aminobenzylpénicilline sodium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H18N3NaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.39
UNSPSC Code:
51280000
NACRES:
NA.76
Beilstein/REAXYS Number:
4119211
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
microbial
Quality Segment
form
liquid, ready-to-use solution
autoignition temp.
301 °C
storage condition
(Tightly closed. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized )
concentration
100 mg/mL
color
colorless to light yellow
mp
215 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMSO: 100 mg/mL
suitability
suitable (for antibacterial use in culture media)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
advanced drug delivery
mode of action
cell wall synthesis | interferes
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)[O-])C.[Na+], [Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
InChI key
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
General description
L'ampicilline, un membre de la famille des β-lactamines à spectre étendu, est un dérivé semi-synthétique de la pénicilline couramment employé comme antibiotique polyvalent à large spectre. Son mécanisme d'action consiste à inhiber la synthèse de la paroi des cellules bactériennes en se liant aux protéines fixatrices de la pénicilline (PBP), perturbant ainsi le processus crucial de la synthèse des peptidoglycanes qui est essentiel à la formation de la paroi des cellules bactériennes. Cet antibiotique est efficace contre un éventail varié de bactéries, notamment des souches à Gram positif et à Gram négatif comme E. coli, les entérocoques résistants à la vancomycine (ERV) et sensibles aux β-lactamines, Staphylococcus aureus et Streptococcus pneumoniae. Dans la recherche scientifique, l'ampicilline joue un rôle pivot, particulièrement dans les études microbiologiques, biochimiques et de biologie cellulaire. Ses applications au laboratoire vont jusqu'à l'exploration des limitations à la pénétration et de la résistance aux antibiotiques, l'étude des interactions synergiques entre antibiotiques, et son emploi comme élément vital dans la sélection et la maintenance des plasmides recombinants chez E. coli. Ce produit est une solution d'ampicilline à 100 mg/ml dans du DMSO prête à l'emploi et facile d'utilisation qui permet de sélectionner les cellules bactériennes possédant une résistance spécifique.
Structure chimique : β-lactame
Application
L'ampicilline permet de sélectionner les cellules bactériennes qui possèdent une résistance spécifique dans les analyses microbiologiques classiques. Elle a été utilisée pour étudier la résistance aux antibiotiques, leurs contraintes de pénétration, les synergies entre plusieurs antibiotiques et certaines bactériémies, et a permis de mettre au point des tests PCR pour détecter des gènes de résistance dans le liquide cérébrospinal[1][2][3][4].
Biochem/physiol Actions
Mode d'action : antibiotique de type ß-lactamine qui inhibe la synthèse de la paroi cellulaire chez les bactéries en inactivant les transpeptidases situées sur la face interne de la membrane cellulaire. Mode de résistance : les ß-lactamases clivent le cycle ß-lactame de l'ampicilline, la rendant inactive.
Spectre antimicrobien : agit sur les bactéries à Gram positif (activité comparable à la benzylpénicilline) et à Gram négatif (activité comparable aux tétracyclines et au chloramphénicol).
Mode d'action : antibiotique de type bêta-lactamine qui inhibe la synthèse de la paroi cellulaire chez les bactéries en inactivant les transpeptidases situées sur la face interne de la membrane cellulaire.
Mode de résistance : les bêta-lactamases clivent le cycle bêta-lactame de l'ampicilline, la rendant inactive.
Spectre antimicrobien : agit sur les bactéries à Gram positif (activité comparable à la benzylpénicilline) et à Gram négatif (activité comparable aux tétracyclines et au chloramphénicol).
Features and Benefits
  • Antibiotique de grande qualité convenant à de nombreuses applications de recherche.
  • Idéal pour la recherche en biochimie et en biologie cellulaire.
Other Notes
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et conservés en position verticale afin d'éviter toute fuite.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
A0166A8351A9518
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
suitability
suitable (for antibacterial use in culture media)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
liquid, ready-to-use solution
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
agriculture
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ampicilline
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Is liquid Ampicillin water-based or alcohol based?
    1 answer
    1. This product is ampicillin in a dimethyl sulfoxide (DMSO) solution, which means it is not water-based or alcohol-based. DMSO is a polar aprotic solvent commonly used to dissolve various compounds, including pharmaceuticals like ampicillin.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Bonjour, Le stockage recommandé est "-20°C". Quelle est la tolérance sur cette température ? Pouvez m'indiquer une plage de température ? Merci
    1 answer
    1. See below to review the recommended storage temperature ranges for each storage condition:
      Controlled Refrigerator/Cooler
      For products where long-term storage is advised, such as refrigerators/coolers, our labels indicate 2 to 8°C. This matches the recommended range shown in the USP as refrigerator (36°F to 46°F).
      Controlled Freezer
      For products where long-term storage is advised as a freezer, our labels indicate -20°C. Typically freezer facilities that store these products are thermostatically temperature controlled to within -10 to -25°C. This matches the recommended range shown in the USP as a freezer.
      Controlled Ultracold Freezer
      For products where the long-term storage is advised as ultracold, our labels indicate -70°C. Typically ultracold facilities that store these products are thermostatically temperature controlled to within -60 to -100°C.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review