Key Documents
L2254
Sigma-Aldrich
Lipoprotéine lipase from bovine milk
ammonium sulfate suspension, ≥2,000 units/mg protein (BCA)
Synonyme(s) :
Diacylglycérol acylhydrolase, Diacylglycérol lipase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Source biologique
bovine milk
Niveau de qualité
Forme
ammonium sulfate suspension
Activité spécifique
≥2,000 units/mg protein (BCA)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
La lipoprotéine lipase (LPL) du lait de vache est une glycoprotéine. Elle se présente sous la forme d'un homodimère et comprend deux oligosaccharides liés par des liaisons N-osidiques. Elle est thermolabile.
Application
La lipoprotéine lipase du lait de vache a été utilisée :
  • comme supplément pour tester ses effets sur l'absorption de lipoprotéines de très basse densité (VLDL) marquées au perchlorate de 1,1′-dioctadécyl-3,3,3′-tétraméthyl-indocarbocyanine (DiI) dans des cellules de cancer du sein MDA-MB-231
  • pour traiter des cellules endothéliales microvasculaires de cerveau humain (HBMEC) pour la lipolyse des lipoprotéines riches en triglycérides (LRTG)
  • pour tester ses effets sur l'expression génique dans des astrocytes humains normaux
Actions biochimiques/physiologiques
La lipoprotéine lipase (LPL) du lait de vache contribue à maximiser l'activité lipolytique. Elle s'associe aux micelles de caséine. La LPL régule l'utilisation des triglycérides et présente une spécificité positionnelle. En général, les lipases catalysent la lipolyse des triglycérides, tout particulièrement au niveau de l'acide gras positionné en sn-1 et en sn-3.
Définition de l'unité
Une unité libère 1,0 nmol de p-nitrophénol par minute à pH 7,2 et 37 °C en utilisant du butyrate de p-nitrophényle comme substrat.
Forme physique
Suspension dans du sulfate d′ammonium 3,8 M et du Tris HCl 0,02 M à pH 8,0.
Notes préparatoires
Purifié par affinité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Y Ikeda et al.
Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine, 52(12), 3146-3152 (1994-12-01)
We describe molecular and physiological properties of human lipoprotein lipase (LPL) based on recent advanced knowledges. Human LPL is a lipolytic glycoprotein enzyme synthesized by extrahepatic tissues, mainly adipocytes, and its gene is located on chromosome 8p22 with 10 exons
Richard E Morton et al.
Journal of lipid research, 63(2), 100166-100166 (2022-01-13)
Apolipoprotein F (ApoF) modulates lipoprotein metabolism by selectively inhibiting cholesteryl ester transfer protein activity on LDL. This ApoF activity requires that it is bound to LDL. How hyperlipidemia alters total plasma ApoF and its binding to LDL are poorly understood.
Leslie E Lupien et al.
Journal of lipid research, 61(2), 205-218 (2019-12-07)
We previously described the expression of CD36 and LPL by breast cancer (BC) cells and tissues and the growth-promoting effect of VLDL observed only in the presence of LPL. We now report a model in which LPL is bound to
Hnin Hnin Aung et al.
Journal of lipid research, 57(6), 955-968 (2016-04-19)
Dysfunction of the cerebrovasculature plays an important role in vascular cognitive impairment (VCI). Lipotoxic injury of the systemic endothelium in response to hydrolyzed triglyceride-rich lipoproteins (TGRLs; TGRL lipolysis products) or a high-fat Western diet (WD) suggests similar mechanisms may be
F de Beer et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 20(7), 1800-1806 (2000-07-15)
The apolipoprotein E2 (Lys146-->Gln) variant is associated with a dominant form of familial dysbetalipoproteinemia. Heterozygous carriers of this variant have elevated levels of plasma triglycerides, cholesterol, and apolipoprotein E (apoE). It was hypothesized that the high amounts of triglycerides in
Articles
Lipid Induced Insulin Resistance
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Protocoles
Lipoprotein lipase (LPL) hydrolyzes triglycerides associated with VLDL.