Principaux documents
I7160
Sigma-Aldrich
IMS2186
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
3-[1-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-meth-(E)-ylidene]-6-methyl-chroman-4-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H16O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1O)\C=C2/COc3ccc(C)cc3C2=O
InChI
1S/C18H16O4/c1-11-3-5-16-14(7-11)18(20)13(10-22-16)8-12-4-6-17(21-2)15(19)9-12/h3-9,19H,10H2,1-2H3/b13-8+
Clé InChI
BZCADTHMZLYKAR-MDWZMJQESA-N
Actions biochimiques/physiologiques
IMS2186 is an anti-proliferative and anti-angiogenic agent. Apparently IMS2186 blocks the cell cycle at G2 and inhibits the production of PGE2/TNF-α. IMS2186 inhibits cell growth in vitro in tumor cells, non-transformed fibroblasts, and retinal pigment epithelial cells. IMS2186 inhibits angiogenesis (IC50 = 0.1 μM) and cell migration. Intraocular injection of IMS2186 could be a long-lasting effective treatment for CNV (choroidal neovascularization) in AMD (age-related macular degeneration) with a reduction in scarring and related visual loss.
IMS2186 is an anti-proliferative and anti-angiogenic.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable