I2536
ICI 192605
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(4Z)-rel-, 4(Z)-6-(2-o-chlorophenyl-4-o-hydroxyphenyl-1,3-dioxan-cis-5-yl) hexenoic acid, 4-Hexenoic acid, 6-[(2R,4R,5S)-2-(2-chlorophenyl)-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-dioxan-5-yl]-
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
Auteur
AstraZeneca
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CC\C=C/C[C@H]1CO[C@H](O[C@H]1c2ccccc2O)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C22H23ClO5/c23-18-11-6-4-9-16(18)22-27-14-15(8-2-1-3-13-20(25)26)21(28-22)17-10-5-7-12-19(17)24/h1-2,4-7,9-12,15,21-22,24H,3,8,13-14H2,(H,25,26)/b2-1-/t15-,21+,22+/m0/s1
Clé InChI
WHUIENZXNGAHQI-YGPRPMEGSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research