Key Documents
H6779
Sigma-Aldrich
6α-Hydroxycortisol
≥98%
Synonyme(s) :
4-Pregnene-6α,11β,17,21-tetrol-3,20-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H30O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥98%
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Solubilité
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12C[C@H](O)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O6/c1-19-5-3-11(23)7-14(19)15(24)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-22)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h7,12-13,15-16,18,22,24-25,27H,3-6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Clé InChI
GNFTWPCIRXSCQF-HVIRSNARSA-N
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable