H6390
Hemin−Agarose
Type I, saline suspension
Synonyme(s) :
Hemin Agarose, Hemin Binding Gel, Hemin-Agarose Gel
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
hemin from bovine
Type
Type I
Forme
saline suspension
Ampleur du marquage
≥4 μmol (per ml)
Technique(s)
affinity chromatography: suitable
Matrice
Cross-linked 4% beaded agarose
Activation de la matrice
epoxy
Fixation de matrice
carboxyl
Espaceur de matrice
12 atoms
Adéquation
suitable for chromatography
Température de stockage
2-8°C
Application
Forme physique
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable