Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
H3884
Sigma-Aldrich
Hyaluronidase from bovine testes
Type IV-S, lyophilized powder (essentially salt-free), 750-3000 units/mg solid
Synonyme(s) :
Hyaluronate 4-glycanohydrolase, Hyaluronoglucosaminidase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Source biologique
bovine testis
Conjugué
conjugate (Glucosaminoglycan)
Type
Type IV-S
Forme
lyophilized powder (essentially salt-free)
Activité spécifique
750-3000 units/mg solid
Poids mol.
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Actions biochimiques/physiologiques
Ces enzymes coupent de façon aléatoire les liaisons glycosidiques β-N-acétylhexosamine-[1→4] dans l′acide hyaluronique, la chondroïtine et les sulfates de chondroïtine.
L′hyaluronidase dégrade l′hyaluronane et elle semble être régulée de façon anormale lors de la progression du cancer.
Définition de l'unité
Une unité dégrade 0,75 μg du polysaccharide acide hyaluronique par minute à pH 5,35 et 37 ºC (valeur mesurée par absorbance turbidimétrique [λ : 600 nm] sous forme complexée avec de la BSA après 45 minutes).
Autres remarques
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Alicia Santos Savio et al.
BMC musculoskeletal disorders, 16, 51-51 (2015-04-17)
Pro-inflammatory cytokines are directly implicated in the pathogenesis of Rheumatoid arthritis (RA). Variable clinical response to cytokine targeted therapies as TNFalpha and IL-6, strongly highlights the heterogeneity of inflammatory process in RA. Another cytokine, IL-15 has also been related to
Claire M McLeod et al.
Scientific reports, 6, 38852-38852 (2016-12-13)
Extracellular matrix dynamics are key to tissue morphogenesis, homeostasis, injury, and repair. The spatiotemporal organization of this matrix has profound biological implications, but is challenging to monitor using standard techniques. Here, we address these challenges by using noncanonical amino acid
Matthew R Kent et al.
Neural regeneration research, 16(2), 367-374 (2020-08-30)
A potential treatment for retinal diseases is to induce an endogenous Müller glia (MG)-derived regenerative response to replace damaged neurons. In contrast to mammalian MG, zebrafish MG are capable of mediating spontaneous regeneration. We seek to define the mechanisms that
Claire E McKellar et al.
eLife, 9 (2020-06-26)
We describe the anatomy of all the primary motor neurons in the fly proboscis and characterize their contributions to its diverse reaching movements. Pairing this behavior with the wealth of Drosophila's genetic tools offers the possibility to study motor control
Carlos Henríquez-Olguín et al.
Redox biology, 24, 101188-101188 (2019-04-09)
Reactive oxygen species (ROS) have been proposed as signaling molecules mediating exercise training adaptation, but the ROS source has remained unclear. This study aimed to investigate if increased NADPH oxidase (NOX)2-dependent activity during exercise is required for long-term high-intensity interval
Articles
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.
Afficher tout
Protocoles
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.