A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
253-464-3
MDL number:
Numéro CE :
Specific activity:
300-1,000 U/mg
Biological source:
bovine testis
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
bovine testis
Quality Segment
conjugate
conjugate (Glucosaminoglycan)
type
Type VIII
form
lyophilized powder
specific activity
300-1,000 U/mg
mol wt
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
relevant disease(s)
cancer
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... HYAL1(515397), HYAL2(281838)
Biochem/physiol Actions
Ces enzymes coupent de façon aléatoire les liaisons glycosidiques β-N-acétylhexosamine-[1→4] dans l′acide hyaluronique, la chondroïtine et les sulfates de chondroïtine.
L′hyaluronidase dégrade l′hyaluronane et elle semble être régulée de façon anormale lors de la progression du cancer.
Preparation Note
Prepared from aseptic filled solution of Type I-S.
Other Notes
One unit will degrade 0.75 μg of the polysaccharide hyaluronic acid per minute at pH 5.35 at 37 ºC (as measured by turbidimetric absorbance (λ: 600nm) when complexed with BSA after 45 minutes).
View more information on enzymes for complex carbohydrate analysis at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hyaluronidase from bovine testes
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)