Key Documents
G7127
Sigma-Aldrich
5′-Diphosphate de guanosine sodium salt
Type I, ≥96% (HPLC)
Synonyme(s) :
GDP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H15N5O11P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
443.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.51
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Type
Type I
Pureté
≥96% (HPLC)
Forme
powder
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na].NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C3O)c2N1
InChI
1S/C10H15N5O11P2.Na.H/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(25-9)1-24-28(22,23)26-27(19,20)21;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;
Clé InChI
PVMPTWQLNDHIEV-UHFFFAOYSA-N
Application
Le sel de sodium du 5′-diphosphate de guanosine a été utilisé :
  • Dans des essais fonctionnels sur le GTP-γ-35S.
  • Dans la fixation fonctionnelle du [35S]-guanosine-5′-O-(3-thio)triphosphate (GTPγS) stimulée par l′agoniste Y1.
  • Dans l′expression et la purification de protéines recombinantes.
Actions biochimiques/physiologiques
Le 5′-diphosphate de guanosine (GDP) est le diphosphate nucléoside de la guanine, une purine. Le GDP et le GTP sont impliqués dans la signalisation cellulaire via les récepteurs couplés aux protéines G (GPCR) et les facteurs d′échange de nucléotides de guanine (GEF), ainsi que diverses GTPases. Le GDP et le GTP peuvent donc être utilisés pour étudier cette signalisation cellulaire.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
María-de-Los-Angeles Andrade-Oliva et al.
Environmental toxicology and pharmacology, 60, 58-65 (2018-04-17)
Male Sprague-Dawley rats (8-9 weeks-old) were exposed for three days (acute exposure) or eight weeks (subchronic exposure) to purified air or concentrated ambient fine particles, PM2.5 (≤2.5 μm; 15 to 18-fold of ambient air; 370-445 μg/m3). In membranes from rat prefrontal cortex
Neuropeptide Y promotes neurogenesis in murine subventricular zone
Agasse F, et al.
Stem Cells, 26(6), 1636-1645 (2008)
A p120 catenin isoform switch affects Rho activity, induces tumor cell invasion, and predicts metastatic disease
Yanagisawa M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 283(26), 18344-18354 (2008)
N-desalkylquetiapine, a potent norepinephrine reuptake inhibitor and partial 5-HT 1A agonist, as a putative mediator of quetiapine's antidepressant activity
Jensen N H, et al.
Neuropsychopharmacology, 33(10), 2303-2303 (2008)
Viola Spahn et al.
Scientific reports, 8(1), 8965-8965 (2018-06-14)
Novel pain killers without adverse effects are urgently needed. Opioids induce central and intestinal side effects such as respiratory depression, sedation, addiction, and constipation. We have recently shown that a newly designed agonist with a reduced acid dissociation constant (pKa)
Protocoles
HPLC Analysis of GMP, GDP and GTP on SeQuant ZIC-HILIC
ZIC®-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
ZIC®-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
ZIC®-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
Afficher tout