Principaux documents
G7770
Sigma-Aldrich
ββ-Glucuronidase from Helix pomatia
Type HP-2S, aqueous solution, ≥90,000 units/mL
Synonyme(s) :
ββ-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Stérilité
sterile-filtered
Niveau de qualité
Type
Type HP-2S
Forme
aqueous solution
Activité spécifique
≥90,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
Température de stockage
2-8°C
Description générale
β-Glucuronidase Type H-2 from Helix pomatia is a crude solution of enzymes derived from the Roman snail. Many β-glucuronidases derived from mollusks also contain sulfatase activity.
Application
β-Glucuronidase from Helix pomatia has been used:
  • in the treatment of heparinized plasma sample for the hydrolysis of glucuronic acid-conjugated metabolites
  • in the pre-treatment of plasma sample for the determination of 1′-hydroxymidazolam (1′-OHMDZ)
  • for the treatment of bile samples from rainbow trouts for the hydrolysis of glucuronate and sulfate metabolites
  • in treating the cells from the sporulation media for the complete digestion of the cell walls of asci
β-glucuronidase was used in enzymic hydrolysis of tissue homogenates for liquid chromatography-electrospray ion trap mass spectrometry (LC/MSn) analysis, to study the structures of degradation products of baicalin. It is used as a reporter gene in GUS assays to monitor gene expression.
Nouvel article technique comparant les performances de différentes enzymes
En savoir plus
sur les données d′applications récentes générées par la R&D Sigma pour optimiser l′hydrolyse de différentes classes de médicaments à l′aide d′enzymes provenant de diverses sources et sur l′utilisation d′une enzyme purifiée par chromatographie pour réduire l′effet de l′activité estérase entraînant la conversion de 6-MAM en morphine
Actions biochimiques/physiologiques
Sert à hydrolyser les conjugués glucuronides lors de l′analyse de métabolites urinaires
β-glucuronidase (β-GIc) is an exoglycosidase that catalyzes the breakdown of complex carbohydrates. In humans it converts conjugated bilirubin into the unconjugated form, making bilirubin suitable for reabsorption.
Qualité
De nombreuses β-glucuronidases dérivées de mollusques présentent également une activité sulfatase.
Définition de l'unité
Définition de l′unité de sulfatase : Une unité de sulfatase hydrolyse 1,0 μmole de sulfate de p-nitrocatéchol par heure à pH 5,0 et 37 °C.
Une unité Sigma ou Fishman modifiée libère, à partir de glucuronide de phénolphtaléine, 1,0 μg de phénolphtaléine par heure à 37 °C et pH 5,0 (analyse de 30 min).
Forme physique
Aqueous solution in ~1.0 M ammonium sulfate with 3 mM sodium azide as preservative.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Food Biotechnology, 93(9) (2000)
Pharmacokinetics of intravenous and oral midazolam in plasma and saliva in humans: usefulness of saliva as matrix for CYP3A phenotyping
Link B, et al.
British Journal of Clinical Pharmacology, 66(4), 473-484 (2008)
Identification and dose dependency of ibuprofen biliary metabolites in rainbow trout
Brozinski JM, et al.
Chemosphere, 93(9), 1789-1795 (2013)
Ian M Ehrenreich et al.
Nature, 464(7291), 1039-1042 (2010-04-16)
Most heritable traits, including many human diseases, are caused by multiple loci. Studies in both humans and model organisms, such as yeast, have failed to detect a large fraction of the loci that underlie such complex traits. A lack of
Determination of trimipramine and its demethylated and hydroxylated metabolites in plasma by gas chromatography?mass spectrometry
Eap CB, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 652(1), 97-103 (1994)
Articles
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protocoles
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.