I9640
IgG from bovine serum
technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
IgG bovine
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
unconjugated
Qualité
technical grade
Pureté
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable