Principaux documents
G2388
Sigma-Aldrich
Globulins Cohn fraction II, III human
lyophilized powder
Synonyme(s) :
Human globulins, Powder globulins
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.61
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Composition
Protein, 60-85% TCA-Biuret
Concentration
60-85% (biuret)
Impuretés
HIV 1 and 2, HBsAg and HCV, source material tested negative
Température de stockage
2-8°C
Application
Globulins Cohn fraction II, III human has been used to replace α and β subunits to determine the role of α and β subunits of phosphorylase kinase.[1]
Autres remarques
Primarily γ- and β-globulins
Forme physique
Contains NaCl
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
P Muret et al.
Skin pharmacology : the official journal of the Skin Pharmacology Society, 6(1), 45-51 (1993-01-01)
The binding of 5-methoxypsoralen (5-MOP) to human serum and blood fractions was studied by equilibrium dialysis associated to high-performance liquid chromatography. 5-MOP serum binding was 95% and kept constant in the range of therapeutic concentrations. Albumin was the main binding
Inhibition of the catalytic subunit of phosphorylase kinase by its alpha/beta subunits.
Paudel HK and Carlson GM
The Journal of biological chemistry, 262(25), 11912-11915 (1987)
N E Riera et al.
International journal of laboratory hematology, 32(1 Pt 1), e96-105 (2009-07-15)
Immune humoral neutropenia (Np) could be the consequence of anti-polymorphonuclear neutrophil (PMN) antibodies, circulating immune complexes (CIC) and/or antibodies against myeloid precursors. Granulocyte immunofluorescence test (GIFT) and a leukoagglutination technique (LAGT) assays are recommended for its diagnosis. Fifty adult patients
Fenxia Hou et al.
ALTEX, 37(3), 451-468 (2020-04-24)
There are currently no skin sensitization assays based on T cell activation. We built a novel in vitro model to assess T cell activation and test its performance to discriminate skin sensitizers from non-sensitizers using 52 reference chemicals. Jurkat Clone